Benzyl(dimethyl)amin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethylbenzylamin, N-Benzyldimethylamin, BDMA
159751000
159755000
159750025
159750051
ACRO159751000EA
22.8
EUR
ACRO159751000
ACRO159755000
ACRO159750025
ACRO159750051
Benzyl(dimethyl)amin 99%
Benzyl(dimethyl)amin
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Molecular Weight: 135,21 g/mol Siedepunkt: 183…184 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008329 CAS-Nummer: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...