Benzyl(dimethyl)amin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12191.0J A12191.AK A12191.AU AB113930.0250
A12191.0JEA 323 EUR
A12191.0J A12191.AK A12191.AU ABCRAB113930.0250
Benzyl(dimethyl)amin ≥98%
Benzyl(dimethyl)amin
Purity: 98+% CAS No.: 103-83-3 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5010 Melting Point: -75° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1099620 UN No.: 2619 MDL No.: MFCD00008329
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Siedepunkt: 183…184 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,900
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008329
CAS-Nummer: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM