Benzyl(dimethyl)amin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethylbenzylamin, N-Benzyldimethylamin, BDMA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03206.0250
8.03206.1000
8.03206.0250EA
38.4
EUR
8.03206.0250
8.03206.1000
Benzyl(dimethyl)amin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzyl(dimethyl)amin
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Molecular Weight: 135.21 g/mol Siedepunkt: 183 Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008329 CAS-Nummer: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8 (3) II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | -75 °C |
Molar Mass | 135.21 g/mol |
Boiling Point | 180 - 183 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.5011 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.3 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |