Benzyl(dimethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylbenzylamin, N-Benzyldimethylamin, BDMA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185582-100ML 185582-500ML
SIAL185582-100MLEA 36.2 EUR
SIAL185582-100ML SIAL185582-500ML
Benzyl(dimethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Benzyl(dimethyl)amin
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008329
CAS-Nummer: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM