Qualitativ hochwertige Filterpapiere
Lieferant: ADVANTEC
N02600MM N029.0CM
ADVTN02600MMEA 422 EUR
ADVTN02600MM ADVTN029.0CM
Qualitativ hochwertige Filterpapiere
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Diese qualitativen Filterpapiere bestehen zu 100% aus Alpha-Baumwollzellulose und werden zur Niederschlagsentfernung verwendet.
  • Thermostabil bis 120 °C
  • Stabil von pH 0 bis 12
Güte Nr.1: Hält große kristalline Partikel und gallertartige Niederschläge zurück. Schnelle Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.2: Hält mittelkristalline Partikel zurück. Schnelle Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.231: Hält kristalline Partikel zurück. Moderate Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.232: Hält mittel- bis mittelfeine Partikel zurück. Langsame Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.131: Hohe Rückhalteeffizienz für feine Partikel wie Bariumsulfat. Langsame Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.235: Höchste Rückhalteeffizienz, Rückhaltung sehr feiner Partikel. Sehr langsame Fließgeschwindigkeit, glatte Oberfläche, normale Härte.
Güte Nr.101: Beim Keimen der Samen bleiben große Partikel zurück.