N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-4-methylanilin, 4-(Dimethylamino)toluol, 4,N,N-Trimethylanilin
A11988.0E A11988.22 A11988.36
A11988.0EEA 484 EUR
A11988.0E A11988.22 A11988.36
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥99%
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 99-97-8 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: -25° Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 774409 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00008316
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 210…211 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0.937
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008316
CAS-Nummer: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 1708
ADR: 6.1 II