N,N-Dimethyl-p-toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-4-methylanilin, 4-(Dimethylamino)toluol, 4,N,N-Trimethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22040.0005
8.22040.0250
8.22040.1000
8.22040.9025
8.22040.0005EA
25.5
EUR
8.22040.0005
8.22040.0250
8.22040.1000
8.22040.9025
N,N-Dimethyl-p-toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008316 CAS-Nummer: 99-97-8 EINECS: 202-805-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.65 g/l (37 °C) |
Melting Point | -15 °C |
Molar Mass | 135.21 g/mol |
Boiling Point | 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 76 °C |
Refractive Index | 1.546 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Synonyms | 4-Dimethylaminotoluene |
Hill Formula | C9H13N |
Chemical Formula | 4-(CH3)C6H4N(CH3)2 |