N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98,5% (durch GC), Katalysator-Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-4-methylanilin, 4-(Dimethylamino)toluol, 4,N,N-Trimethylanilin
41690-100ML 41690-500ML
SIAL41690-100MLEA 58.3 EUR
SIAL41690-100ML SIAL41690-500ML
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98,5% (durch GC), Katalysator-Qualität, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Catalyst grade for peroxide polymerization
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 211
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008316
CAS-Nummer: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Dark Yellow and Colorless to Dark Green-Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98.5 %
DENSITY D20/4 0.930 - 0.945
REFRACTIVE INDEX N20/D 1.546 - 1.548
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD 10 MONTHS