N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-4-methylanilin, 4-(Dimethylamino)toluol, 4,N,N-Trimethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D189006-100ML D189006-1L D189006-500ML
SIALD189006-100MLEA 45.6 EUR
SIALD189006-100ML SIALD189006-1L SIALD189006-500ML
N,N-Dimethyl-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 211
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008316
CAS-Nummer: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III