o-Tolylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isocyansäure(2-methylphenyl)ester, 2-Methylphenylisocyanat
L12247.06 L12247.14
L12247.06EA 36.5 EUR
L12247.06 L12247.14
o-Tolylisocyanat ≥98%
o-Tolylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 614-68-6 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5345 Odour: Pungent Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 507985 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002009
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Dichte: 1,074
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
MDL: MFCD00002009
CAS-Nummer: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II