o-Tolylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Isocyansäure(2-methylphenyl)ester, 2-Methylphenylisocyanat
SB01904.1
SB01904.10
SB01904.50
MAYBSB01904.1EA
0
EUR
MAYBSB01904.1
MAYBSB01904.10
MAYBSB01904.50
o-Tolylisocyanat
o-Tolylisocyanat
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002009 CAS-Nummer: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 3334 ADR: 9, |