o-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isocyansäure(2-methylphenyl)ester, 2-Methylphenylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T40703-10G T40703-50G
SIALT40703-10GEA 94.7 EUR
SIALT40703-10G SIALT40703-50G
o-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
o-Tolylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002009
CAS-Nummer: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN: 3334
ADR: 9,