m-Tolylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methylphenylisocyanat, Isocyansäure(3-methylphenyl)ester
L15255.06 L15255.14
L15255.06EA 30.5 EUR
L15255.06 L15255.14
m-Tolylisocyanat ≥99%
m-Tolylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 621-29-4 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5305 Odour: Pungent Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 386149 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002021
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Dichte: 1,033
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002021
CAS-Nummer: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II