p-Tolylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isocyansäure(4-methylphenyl)ester, 4-Methylphenylisocyanat
162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 75.8 EUR
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
p-Tolylisocyanat 99%
p-Tolylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,056 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002029
CAS-Nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 3390
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %