p-Tolylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isocyansäure(4-methylphenyl)ester, 4-Methylphenylisocyanat
A13577.09 A13577.18 A13577.22
A13577.09EA 42.4 EUR
A13577.09 A13577.18 A13577.22
p-Tolylisocyanat ≥99%
p-Tolylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 622-58-2 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Pungent Boiling Point: 70-72°/10mm Beilstein Reference: 471494 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002029
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,059
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
MDL: MFCD00002029
CAS-Nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III