p-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isocyansäure(4-methylphenyl)ester, 4-Methylphenylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143634-100G 143634-25G 143634-5G
SIAL143634-100GEA 237 EUR
SIAL143634-100G SIAL143634-25G SIAL143634-5G
p-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
p-Tolylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 193…195 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002029
CAS-Nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II