2-Isopropylphenylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A19448.06 A19448.14
A19448.06EA 88.9 EUR
A19448.06 A19448.14
2-Isopropylphenylisothiocyanat 96%
2-Isopropylphenylisothiocyanat
Purity: 96% CAS No.: 36176-31-5 Molecular Formula: C10H11NS Formula Weight: 177.27 Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 131-132°/10mm UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00022053
Formel: C₁₀H₁₁NS
Molecular Weight: 177,27 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,050
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022053
CAS-Nummer: 36176-31-5
ADR: 8,III