o-Tolylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B22845.06
B22845.14
B22845.22
B22845.06EA
58.9
EUR
B22845.06
B22845.14
B22845.22
o-Tolylisothiocyanat ≥98%
o-Tolylisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 614-69-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6361
Odour: Pungent
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 878487
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004802
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004802 CAS-Nummer: 614-69-7 |