o-Tolylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
SB01457.10
SB01457.50
MAYBSB01457.10EA
0
EUR
MAYBSB01457.10
MAYBSB01457.50
o-Tolylisothiocyanat
o-Tolylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol |
MDL:
MFCD00004802 CAS-Nummer: 614-69-7 |