o-Tolylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001280-5G 001280-25G
FLUO001280-5GEA 36.9 EUR
FLUO001280-5G FLUO001280-25G
o-Tolylisothiocyanat
o-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
MDL: MFCD00004802
CAS-Nummer: 614-69-7