m-Tolylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001281-5G 001281-25G 001281-100G
FLUO001281-5GEA 48.8 EUR
FLUO001281-5G FLUO001281-25G FLUO001281-100G
m-Tolylisothiocyanat
m-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004807
CAS-Nummer: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
UN: 2922
ADR: 8,II