p-Tolylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylphenylisothiocyanat
A11499.06
A11499.14
A11499.22
A11499.06EA
39.3
EUR
A11499.06
A11499.14
A11499.22
p-Tolylisothiocyanat ≥97%
p-Tolylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 622-59-3
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6345
Odour: Pungent
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 386032
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004813
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol Siedepunkt: 236…238 °C Schmelzpunkt: 23…26 °C Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004813 CAS-Nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2923 ADR: 8,III |