p-Tolylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylphenylisothiocyanat
TL00540.1 TL00540.50
MAYBTL00540.1EA 0 EUR
MAYBTL00540.1 MAYBTL00540.50
p-Tolylisothiocyanat
p-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004813
CAS-Nummer: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN: 2923
ADR: 8,III