p-Tolylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylphenylisothiocyanat
001282-5G
001282-25G
001282-1G
FLUO001282-5GEA
85.1
EUR
FLUO001282-5G
FLUO001282-25G
FLUO001282-1G
p-Tolylisothiocyanat
p-Tolylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 27…30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004813 CAS-Nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2923 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...