2-Methyl-4-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009538-1G 009538-5G
FLUO009538-1GEA 67.1 EUR
FLUO009538-1G FLUO009538-5G
2-Methyl-4-nitrophenylisothiocyanat
2-Methyl-4-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 194,21 g/mol
MDL: MFCD00060542
CAS-Nummer: 135805-96-8