2-Methyl-5-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Isothiocyanato-1-methyl-4-nitrobenzene
009539-1G
009539-5G
FLUO009539-1GEA
31.1
EUR
FLUO009539-1G
FLUO009539-5G
2-Methyl-5-nitrophenylisothiocyanat
2-Methyl-5-nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Molecular Weight: 194,21 g/mol |
MDL:
MFCD00060549 CAS-Nummer: 86317-36-4 |