Phenethylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
PEA, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Phenylethylamin, β-Phenylethylamin, 1-Amino-2-phenylethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07334.0005
8.07334.0250
8.07334.0005EA
24.8
EUR
8.07334.0005
8.07334.0250
Phenethylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenethylamin
Formel:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ Molecular Weight: 121.18 g/mol Siedepunkt: 200 Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0.9639 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008184 CAS-Nummer: 64-04-0 EINECS: 200-574-4 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II Merck Index: 12,07371 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4.3 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 200 - 202 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 81 °C |
Refractive Index | 1.5332 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 5.5 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (4.3 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Viscosity kinematic | 2.40 mm2/s (23 °C) |