Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylmethylamin, α-Aminotoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
407712-100ML
407712-800ML
SIAL407712-100MLEA
90.3
EUR
SIAL407712-100ML
SIAL407712-800ML
Benzylamin, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Formel:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10 °C Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008106 CAS-Nummer: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 13,01127 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...