2-Isopropylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268887-100ML
268887-5ML
SIAL268887-100MLEA
113
EUR
SIAL268887-100ML
SIAL268887-5ML
2-Isopropylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylanilin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135.21 g/mol |
MDL:
MFCD00007720 CAS-Nummer: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |