2-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E11803-100G E11803-250G
SIALE11803-100GEA 40 EUR
SIALE11803-100G SIALE11803-250G
2-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007751
CAS-Nummer: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
UN: 2273
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR