o-Toluidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin
139080025
139085000
139080100
ACRO139080025EA
131
EUR
ACRO139080025
ACRO139085000
ACRO139080100
o-Toluidin 99%
o-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 199…200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –23 °C Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007730 CAS-Nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |