o-Toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
A13602.0BEA
58.5
EUR
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
o-Toluidin ≥99%
o-Toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 199…200 °C Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1,004 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007730 CAS-Nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |