o-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185426-100G
185426-500G
185426-5G
SIAL185426-100GEA
57.6
EUR
SIAL185426-100G
SIAL185426-500G
SIAL185426-5G
o-Toluidin, Sigma-Aldrich®
o-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –15 °C Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007730 CAS-Nummer: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...