3-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175498-10G 175498-50G
SIAL175498-10GEA 76 EUR
SIAL175498-10G SIAL175498-50G
3-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007818
CAS-Nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8