m-Toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formel:
C₇H₉N Siedepunkt: 203…204 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,992 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007808 CAS-Nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |