4-tert-Butylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Amino-4-tert-butylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209864-25G
209864-5G
SIAL209864-25GEA
208
EUR
SIAL209864-25G
SIAL209864-5G
4-tert-Butylanilin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149.24 g/mol Siedepunkt: 238 Schmelzpunkt: 15 Dichte: 0.941 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007899 CAS-Nummer: 769-92-6 EINECS: 212-215-9 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...