4-Isopropylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cumidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175439-10G 175439-50G
SIAL175439-10GEA 48.3 EUR
SIAL175439-10G SIAL175439-50G
4-Isopropylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007900
CAS-Nummer: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647