4-Butylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Butylbenzenamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112666-100G 112666-500G
SIAL112666-100GEA 81.2 EUR
SIAL112666-100G SIAL112666-500G
4-Butylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,945 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007925
CAS-Nummer: 104-13-2
EINECS: 203-177-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR