4-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

E12001-100ML E12001-500ML
SIALE12001-100MLEA 77.7 EUR
SIALE12001-100ML SIALE12001-500ML
4-Ethylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,96875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007921
CAS-Nummer: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR