4-Hexylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26297.06
H26297.14
H26297.06EA
60.1
EUR
H26297.06
H26297.14
4-Hexylanilin ≥98%
4-Hexylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 33228-45-4
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₉N Molecular Weight: 177,29 g/mol Siedepunkt: 283…285 °C Dichte: 0,919 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007927 CAS-Nummer: 33228-45-4 EINECS: 251-409-8 |