4-Hexylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

233501-25G 233501-5G
SIAL233501-25GEA 284 EUR
SIAL233501-25G SIAL233501-5G
4-Hexylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Hexylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Molecular Weight: 177,29 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (0,6 mmHg)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007927
CAS-Nummer: 33228-45-4
EINECS: 251-409-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR