p-Toluidin 99%, kristalline geschmolzene Masse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylanilin, 4-Aminotoluol, 4-Toluidin
376352500
376350010
376350050
376350250
ACRO376352500EA
26.5
EUR
ACRO376352500
ACRO376350010
ACRO376350050
ACRO376350250
p-Toluidin 99%, kristalline geschmolzene Masse
p-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 41…46 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007906 CAS-Nummer: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
GC | ≥98.5 % |