p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylanilin, 4-Aminotoluol, 4-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
236314-25G
236314-100G
SIAL236314-25GEA
92.4
EUR
SIAL236314-25G
SIAL236314-100G
p-Toluidin, Sigma-Aldrich®
p-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 43 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007906 CAS-Nummer: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |