3-Nitro-o-toluidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-6-nitrotoluol, 2-Methyl-3-nitroanilin, 3-Nitro-2-methylanilin
152020250
152021000
ACRO152020250EA
46.9
EUR
ACRO152020250
ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidin 97%
3-Nitro-o-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 87…91 °C Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007731 CAS-Nummer: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...