3-Nitro-o-toluidin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-6-nitrotoluol, 2-Methyl-3-nitroanilin, 3-Nitro-2-methylanilin

BTB09975.250 BTB09975.1
CHMPBTB09975.250EA 0 EUR
CHMPBTB09975.250 MAYBBTB09975.1
3-Nitro-o-toluidin
3-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007731
CAS-Nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR