3-Nitro-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-6-nitrotoluol, 2-Methyl-3-nitroanilin, 3-Nitro-2-methylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115843-100G 115843-25G
SIAL115843-100GEA 135 EUR
SIAL115843-100G SIAL115843-25G
3-Nitro-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 305
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 0.33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007731
CAS-Nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III