4-Nitro-o-toluidin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-5-nitrotoluol, 2-Methyl-4-nitroanilin, 4-Nitro-2-methylanilin

BTB13408.250 BTB13408.1
CHMPBTB13408.250EA 0 EUR
CHMPBTB13408.250 MAYBBTB13408.1
4-Nitro-o-toluidin
4-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 135 °C
Dichte: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007734
CAS-Nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR