5-Nitro-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-5-nitroanilin, 5-Nitro-2-methylanilin, 2-Amino-4-nitrotoluol
A17726.0E A17726.22 A17726.36
A17726.0EEA 587 EUR
A17726.0E A17726.22 A17726.36
5-Nitro-o-toluidin ≥98%
5-Nitro-o-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 99-55-8 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 879021 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007741
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007741
CAS-Nummer: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
UN: 2660
ADR: 6.1,III