6-Nitro-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L01803.14 L01803.22
L01803.14EA 65.6 EUR
L01803.14 L01803.22
6-Nitro-o-toluidin ≥98%
6-Nitro-o-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 570-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1868029 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007744
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 120…124 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III