2-Nitro-p-toluidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 24.4 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidin 99%
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable